6-Cyan-7-nitrochinoxalin-2,3-dion ≥98% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C127-25MG C127-50MG C127-5MG
SIALC127-25MGEA 589 EUR InStock
SIALC127-25MG SIALC127-50MG SIALC127-5MG
6-Cyan-7-nitrochinoxalin-2,3-dion ≥98% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
6-Cyan-7-nitrochinoxalin-2,3-dion
Formel: C₉H₄N₄O₄
MDL Number: MFCD00069232
CAS-Nummer: 115066-14-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge