Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chloranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C22407-5G C22407-100G C22407-500G
SIALC22407-5GEA 37.9 EUR InStock
SIALC22407-5G SIALC22407-100G SIALC22407-500G
3-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
3-Chloranilin


Formel: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 230.5
Melting Pt: –10.4 °C
Dichte: 1.216 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 118
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007765
CAS-Nummer: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge