Chrom(III)picolinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C4124-5G
SIALC4124-5GEA 350 EUR InStock
SIALC4124-5G
Chrom(III)picolinat, Sigma-Aldrich®
Chrom(III)picolinat
Formel: C₁₈H₁₂CrN₃O₆
MDL Number: MFCD00068715
CAS-Nummer: 14639-25-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge