Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Koffein, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C8960-1KG C8960-250G
SIALC8960-1KGEA 745 EUR InStock
SIALC8960-1KG SIALC8960-250G
Koffein, Sigma-Aldrich®
Koffein


Formel: C₈H₁₀N₄O₂
Dichte: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005758
CAS-Nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge