Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclobutancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C95706-10G C95706-50G
SIALC95706-10GEA 82.8 EUR InStock
SIALC95706-10G SIALC95706-50G
Cyclobutancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Cyclobutancarbonsäurechlorid


Formel: C₅H₇ClO
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001319
CAS-Nummer: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge