Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D0633-500G
SIALD0633-500GEA 378 EUR InStock
SIALD0633-500G
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin, Sigma-Aldrich®
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin


Formel: C₁₀H₁₄N₄O₄
MW: 254.24 g/mol
MDL Number: MFCD00005759
CAS-Nummer: 479-18-5
EINECS: 207-526-1
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge