1,3-Diethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D101087-25G
SIALD101087-25GEA 80 EUR InStock
SIALD101087-25G
1,3-Diethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethylharnstoff
Formel: C₅H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD00009028
CAS-Nummer: 623-76-7
EINECS: 210-811-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge