2',4'-Dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D129402-25G
SIALD129402-25GEA 37 EUR InStock
SIALD129402-25G
2',4'-Dimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00008727
CAS-Nummer: 829-20-9
EINECS: 212-587-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge