3,5-Dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D149608-25G
SIALD149608-25GEA 86.2 EUR InStock
SIALD149608-25G
3,5-Dimethylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylbenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 166…169 °C
Dichte: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002525
CAS-Nummer: 499-06-9
EINECS: 207-876-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge