Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sanger's Reagenz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D1529-100ML D1529-10ML D1529-25ML
SIALD1529-100MLEA 452 EUR InStock
SIALD1529-100ML SIALD1529-10ML SIALD1529-25ML
Sanger's Reagenz, Sigma-Aldrich®
Sanger's Reagenz


Formel: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186.1 g/mol
Siedepunkt: 296
Melting Pt: 24…26 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007056
CAS-Nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04199
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge