Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D201154-2.5L D201154-25L D201154-500ML D201154-5ML D201154-100ML D201154-2L
SIALD201154-2.5LEA 191 EUR InStock
SIALD201154-2.5L SIALD201154-25L SIALD201154-500ML SIALD201154-5ML SIALD201154-100ML SIALD201154-2L
Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)phthalat


Formel: C₂₄H₃₈O₄
Siedepunkt: 386,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 195 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009493
CAS-Nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8538f5b87da42d0456afcf02ecf7ed2073d3f6e4&vid=8538f5b87da42d0456afcf02ecf7ed2073d3f6e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge