Dipentaerythrit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D203203-500G
SIALD203203-500GEA 82.4 EUR InStock
SIALD203203-500G
Dipentaerythrit, Sigma-Aldrich®
Dipentaerythrit
Formel: C₁₀H₂₂O₇
MDL Number: MFCD00004691
CAS-Nummer: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge