Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2′-Bipyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D216305-100G D216305-10G D216305-25G D216305-2.5G
SIALD216305-100GEA 234 EUR InStock
SIALD216305-100G SIALD216305-10G SIALD216305-25G SIALD216305-2.5G
2,2′-Bipyridin, Sigma-Aldrich®
2,2'-Bipyridyl


Formel: C₁₀H₈N₂
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70…72 °C
Dichte: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Flash-Pt: 121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge