3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D36003-10G
SIALD36003-10GEA 126 EUR InStock
SIALD36003-10G
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyd
Formel: C₂₁H₁₈O₃
MDL Number: MFCD00004776
CAS-Nummer: 5447-02-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge