Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

cis-Dichlorethylen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D62004-50G D62004-10G D62004-1G
SIALD62004-50GEA 606 EUR InStock
SIALD62004-50G SIALD62004-10G SIALD62004-1G
cis-Dichlorethylen, Sigma-Aldrich®
cis-Dichlorethylen


Formel: C₂H₂Cl₂
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9,5 °C
Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000925
CAS-Nummer: 156-59-2
EINECS: 205-859-7
UN: 1150
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge