2',5'-Didesoxyadenosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D7408-5MG
SIALD7408-5MGEA 254 EUR InStock
SIALD7408-5MG
2',5'-Didesoxyadenosin, Sigma-Aldrich®
2',5'-Didesoxyadenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₂
MDL Number: MFCD00210904
CAS-Nummer: 6698-26-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge