(±)-γ-Decalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D804-5G
SIALD804-5GEA 33.3 EUR InStock
SIALD804-5G
(±)-γ-Decalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Decalacton
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,965 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00005404
CAS-Nummer: 706-14-9
EINECS: 211-892-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge