3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D9628-100G D9628-25G D9628-500G D9628-5G
SIALD9628-100GEA 805 EUR InStock
SIALD9628-100G SIALD9628-25G SIALD9628-500G SIALD9628-5G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin
Formel: C₉H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD00002598
CAS-Nummer: 59-92-7
EINECS: 200-445-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge