Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethylmalonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D97754-1KG D97754-2.5KG D97754-25G D97754-500G
SIALD97754-1KGEA 81.3 EUR InStock
SIALD97754-1KG SIALD97754-2.5KG SIALD97754-25G SIALD97754-500G
Diethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Diethylmalonat


Formel: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 199
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 1.055 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 93
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009195
CAS-Nummer: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge