Ethyl-2-furoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E28501-100G
SIALE28501-100GEA 77.2 EUR InStock
SIALE28501-100G
Ethyl-2-furoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-furoat
Formel: C₇H₈O₃
MDL Number: MFCD00003237
CAS-Nummer: 614-99-3
EINECS: 210-404-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge