m-Ethyltoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E49606-10G E49606-25G
SIALE49606-10GEA 306 EUR InStock
SIALE49606-10G SIALE49606-25G
m-Ethyltoluol, Sigma-Aldrich®
m-Ethyltoluol
Formel: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95.5 °C
Dichte: 0.869 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009259
CAS-Nummer: 620-14-4
EINECS: 210-626-8
UN: 3295
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge