Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

EDTA Eisen(III)mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

EDFS-100G EDFS-1KG EDFS-250G
SIALEDFS-100GEA 114 EUR InStock
SIALEDFS-100G SIALEDFS-1KG SIALEDFS-250G
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz


Formel: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
MW: 367.05 g/mol
Melting Pt: 80
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078215
CAS-Nummer: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge