Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ferrocen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ100

F408-100G F408-500G F408-5G
SIALF408-100GEA 43.4 EUR InStock
SIALF408-100G SIALF408-500G SIALF408-5G
Ferrocen, Sigma-Aldrich®
Ferrocen


Formel: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04 g/mol
Siedepunkt: 249
Melting Pt: 172…175 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001427
CAS-Nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge