Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Glutarsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

G3407-100G G3407-25G G3407-500G
SIALG3407-100GEA 71 EUR InStock
SIALG3407-100G SIALG3407-25G SIALG3407-500G
Glutarsäure, Sigma-Aldrich®
Glutarsäure


Formel: C₅H₈O₄
MW: 132.12 g/mol
Siedepunkt: 302
Melting Pt: 98
Dichte: 1.43 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004410
CAS-Nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge