Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H18402-100G
SIALH18402-100GEA 39.3 EUR InStock
SIALH18402-100G
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat
Formel: C₆H₅KO₅S
MDL Number: MFCD00007475
CAS-Nummer: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge