Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Homocystein, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

H4628-10MG H4628-1G H4628-25G H4628-5G
SIALH4628-10MGEA 37.7 EUR InStock
SIALH4628-10MG SIALH4628-1G SIALH4628-25G SIALH4628-5G
DL-Homocystein, Sigma-Aldrich®
DL-Homocystein


Formel: C₄H₉NO₂S
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00004898
CAS-Nummer: 454-29-5
EINECS: 207-222-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge