Hydrochlorothiazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H4759-5G H4759-100G H4759-25G
SIALH4759-5GEA 72.6 EUR InStock
SIALH4759-5G SIALH4759-100G SIALH4759-25G
Hydrochlorothiazid, Sigma-Aldrich®
Hydrochlorothiazid
Formel: C₇H₈ClN₃O₄S₂
MDL Number: MFCD00051765
CAS-Nummer: 58-93-5
EINECS: 200-403-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge