cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H5877-10G
SIALH5877-10GEA 1070 EUR InStock
SIALH5877-10G
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin, Sigma-Aldrich®
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
MDL Number: MFCD00005252
CAS-Nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge