Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hexaammincobalt(III)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H7891-10G H7891-25G H7891-5G
SIALH7891-10GEA 181 EUR InStock
SIALH7891-10G SIALH7891-25G SIALH7891-5G
Hexaammincobalt(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Hexaamminecobalt trichloride


Formel: H₁₈CoCl₃N₆
Dichte: 1,702 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036304
CAS-Nummer: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge