Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dopamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H8502-5G H8502-100G H8502-10G
SIALH8502-5GEA 40.9 EUR InStock
SIALH8502-5G SIALH8502-100G SIALH8502-10G
Dopamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dopamin Hydrochlorid


Formel: C₈H₁₂ClNO₂
Melting Pt: 246…249 °C
Dichte: 1,356 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012898
CAS-Nummer: 62-31-7
EINECS: 200-527-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge