β-Jonon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
I12603-100G
SIALI12603-100GEA 68.3 EUR InStock
SIALI12603-100G
β-Jonon, Sigma-Aldrich®
β-Jonon
Formel: C₁₃H₂₀O
MW: 192.30 g/mol
MDL Number: MFCD00001549
CAS-Nummer: 79-77-6
EINECS: 201-224-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge