5-Indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I5400-1G I5400-5G
SIALI5400-1GEA 0 EUR InStock
SIALI5400-1G SIALI5400-5G
5-Indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Melting Pt: 211…213 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005678
CAS-Nummer: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge