INT formazan, kristallin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I7375-1G
SIALI7375-1GEA 206 EUR InStock
SIALI7375-1G
INT formazan, kristallin, Sigma-Aldrich®
INT formazan
Formel: C₁₉H₁₄IN₅O₂
MDL Number: MFCD00007300
CAS-Nummer: 7781-49-9
EINECS: 231-950-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Infrared spectrum Conforms to structure
Carbon 47.2 - 50.2%
Nitrogen 14.1 - 15.2%
Wavelength 480 - 490 nm
Extinction coefficient (c = 10mg/l; Ethanol) >12000
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge