Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Natriumlactat 60% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

L1375-500ML L1375-100ML L1375-1L
SIALL1375-500MLEA 70.2 EUR InStock
SIALL1375-500ML SIALL1375-100ML SIALL1375-1L
DL-Natriumlactat 60% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
DL-Natriumlactat


Formel: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112.06 g/mol
Dichte: 1.27…1.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065400
CAS-Nummer: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 13,08709
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge