Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumdodecylsulfat (SDS), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

L4509-1KG L4509-250G L4509-10G L4509-100G L4509-25G L4509-500G
SIALL4509-1KGEA 473 EUR InStock
SIALL4509-1KG SIALL4509-250G SIALL4509-10G SIALL4509-100G SIALL4509-25G SIALL4509-500G
Natriumdodecylsulfat (SDS), Sigma-Aldrich®
Natriumdodecylsulfat (SDS)


Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Melting Pt: 204…207 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,08636
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=6a7612ae5253dfb12e319583f262a45c4fb095f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge