Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Lysin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

L5501-25G L5501-100G L5501-10MG L5501-1G L5501-5G
SIALL5501-25GEA 184 EUR InStock
SIALL5501-25G SIALL5501-100G SIALL5501-10MG SIALL5501-1G SIALL5501-5G
L-Lysin, Sigma-Aldrich®
L-Lysin


Formel: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146.19 g/mol
Siedepunkt: 290
Melting Pt: 196
MDL Number: MFCD00064433
CAS-Nummer: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 13,05656
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge