Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Maleinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M0375-1KG M0375-25KG M0375-500G M0375-100G
SIALM0375-1KGEA 72 EUR InStock
SIALM0375-1KG SIALM0375-25KG SIALM0375-500G SIALM0375-100G
Maleinsäure, Sigma-Aldrich®
Maleinsäure


Formel: C₄H₄O₄
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 130…131 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=d618a57b70f6fbac6c358ce437f67b12397cb870&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge