1-(4-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M23004-25G
SIALM23004-25GEA 96.7 EUR InStock
SIALM23004-25G
1-(4-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1-(4-Methoxyphenyl)piperazin Dihydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₈Cl₂N₂O
MDL Number: MFCD00012767
CAS-Nummer: 38869-47-5
EINECS: 254-166-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge