Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Menadionnatriumbisulfit ≥95% (durch TLC), BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M2518-100G
SIALM2518-100GEA 116 EUR InStock
SIALM2518-100G
Menadionnatriumbisulfit ≥95% (durch TLC), BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Menadionnatriumbisulfit
Water soluble vitamin K3. Use in cell culture to induce oxidative stress for mechanistic studies.


Formel: C₁₁H₉NaO₅S
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00051456
CAS-Nummer: 130-37-0
EINECS: 204-987-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge