Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M38214-100G M38214-25G
SIALM38214-100GEA 258 EUR InStock
SIALM38214-100G SIALM38214-25G
1-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclohexanol


Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 168
Melting Pt: 26
Dichte: 0.9282 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003857
CAS-Nummer: 590-67-0
EINECS: 209-688-9
UN: 2617
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge