Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(-)-Mannitol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

M4125-100G M4125-10MG M4125-1KG M4125-500G M4125-5KG
SIALM4125-100GEA 51.2 EUR InStock
SIALM4125-100G SIALM4125-10MG SIALM4125-1KG SIALM4125-500G SIALM4125-5KG
D(-)-Mannitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Mannitol


Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Melting Pt: 164…169 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=a880987b6e666d8d6d0f15d1877728a17c3a02ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge