Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Methionin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M9625-100G M9625-1KG M9625-25G M9625-500G M9625-5G
SIALM9625-100GEA 101 EUR InStock
SIALM9625-100G SIALM9625-1KG SIALM9625-25G SIALM9625-500G SIALM9625-5G
L-Methionin, Sigma-Aldrich®
L-Methionin


Formel: C₅H₁₁NO₂S
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 136 °C
Dichte: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063097
CAS-Nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge