Katalase-Testkit
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MAK531-1KT
SIALMAK531-1KTEA 0 EUR InStock
SIALMAK531-1KT
Katalase-Testkit
Tests Enzymtests
Katalase ist ein allgegenwärtiges antioxidatives Enzym, das die Zersetzung von Wasserstoffperoxid (H₂O₂) zu Wasser und Sauerstoff katalysiert. Indem sie eine übermäßige H₂O₂-Ansammlung verhindert, ermöglicht Katalase den sicheren Ablauf wichtiger Zellprozesse, bei denen H₂O₂ als Nebenprodukt entsteht. Ein Mangel an Katalaseaktivität wird mit grauem Haar und der peroxisomalen Störung (Akatalase) in Verbindung gebracht.
  • Linearer Nachweisbereich: 0,2 bis 5 µ/L
Das Kit eignet sich zur quantitativen Bestimmung der Katalaseaktivität in Serum, Plasma, Urin, Speichel, Zellkultur usw. sowie zur Untersuchung der Auswirkungen von Arzneimitteln auf die Katalaseaktivität. Das Katalase-Testkit misst den Katalaseabbau von H₂O₂ direkt mithilfe eines Redoxfarbstoffs. Die Änderung der Farbintensität bei 570 nm oder der Fluoreszenzintensität bei λEx=530 nm/λEm=585 nm ist direkt proportional zur Katalaseaktivität in der Probe.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge