Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Neomycin trisulphate salt hydrate, Pulver, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N6386-100G N6386-25G N6386-5G
SIALN6386-100GEA 263 EUR InStock
SIALN6386-100G SIALN6386-25G SIALN6386-5G
Neomycin trisulphate salt hydrate, Pulver, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Neomycin trisulphate salt hydrate


Formel: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·₃H₂SO₄·xH₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150829
CAS-Nummer: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge