Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Aminoethyldihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P0503-100G P0503-1G P0503-25G P0503-500G P0503-5G P0503-10MG
SIALP0503-100GEA 498 EUR InStock
SIALP0503-100G SIALP0503-1G SIALP0503-25G SIALP0503-500G SIALP0503-5G SIALP0503-10MG
2-Aminoethyldihydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethyldihydrogenphosphat


Formel: C₂H₈NO₄P
MDL Number: MFCD00008178
CAS-Nummer: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge