Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

o-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

P1526-100G P1526-10G P1526-25G P1526-50G
SIALP1526-100GEA 387 EUR InStock
SIALP1526-100G SIALP1526-10G SIALP1526-25G SIALP1526-50G
o-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
o-Phenylendiamin Dihydrochlorid


Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181.06 g/mol
Melting Pt: 205
MDL Number: MFCD00012966
CAS-Nummer: 615-28-1
EINECS: 210-418-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge