Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Penicillin G Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P3032-1MU P3032-100MU P3032-10MU P3032-25MU
SIALP3032-1MUEA 26.3 EUR InStock
SIALP3032-1MU SIALP3032-100MU SIALP3032-10MU SIALP3032-25MU
Penicillin G Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Penicillin G Natriumsalz


Formel: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Melting Pt: 255 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069666
CAS-Nummer: 69-57-8
EINECS: 200-710-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge