Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cisplatin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P4394-100MG P4394-25MG P4394-250MG P4394-1G
SIALP4394-100MGEA 145 EUR InStock
SIALP4394-100MG SIALP4394-25MG SIALP4394-250MG SIALP4394-1G
Cisplatin, Sigma-Aldrich®
cis-Platin


Formel: H₆Cl₂N₂Pt
Dichte: 3,738 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011623
CAS-Nummer: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge