Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(1R)-(+)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P45680-100ML P45680-500ML
SIALP45680-100MLEA 71.1 EUR InStock
SIALP45680-100ML SIALP45680-500ML
(1R)-(+)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1R)-(+)-α-Pinen


Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –62 °C
Dichte: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 33 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001346
CAS-Nummer: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge