Propargylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P50919-10G
SIALP50919-10GEA 188 EUR InStock
SIALP50919-10G
Propargylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Propargylamin Hydrochlorid
Formel: C₃H₆ClN
Melting Pt: 178…179 °C
MDL Number: MFCD00012907
CAS-Nummer: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge